4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962629-1G OR962629-5G
APOSOR962629-1GEA 162 DKK
APOSOR962629-1G APOSOR962629-5G
4-(Boc-amino)benzyl alcohol 97%
4-(Boc-amino)benzyl alcohol
Formel: C₁₂H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974271
CAS-nummer: 144072-29-7