(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962590-1G OR962590-250MG OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA 420 DKK
APOSOR962590-1G APOSOR962590-250MG APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02682656
CAS-nummer: 139009-66-8