(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962557-1G OR962557-5G
APOSOR962557-1GEA 0 DKK
APOSOR962557-1G APOSOR962557-5G
(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
(4-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01250758
CAS-nummer: 1878-82-6