N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962553-1G OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA 1370 DKK
APOSOR962553-1G APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01211872
CAS-nummer: 50445-50-6