N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962552-1G OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA 1160 DKK
APOSOR962552-1G APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molekylvægt: 180.161 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01211871
CAS-nummer: 2585-23-1