4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962538-1G OR962538-5G
APOSOR962538-1GEA 1510 DKK
APOSOR962538-1G APOSOR962538-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile 96%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00832129
CAS-nummer: 57928-96-8