2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 1530 DKK
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462901
CAS-nummer: 5465-90-7