Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl-4-cyanocinnamate
OR962483-25G OR962483-5G
APOSOR962483-25GEA 3690 DKK
APOSOR962483-25G APOSOR962483-5G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molekylvægt: 187.195 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157182
CAS-nummer: 67472-79-1