Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962459-1G OR962459-5G
APOSOR962459-1GEA 915 DKK
APOSOR962459-1G APOSOR962459-5G
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031415
CAS-nummer: 1664-62-6