2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962418-1G OR962418-5G
APOSOR962418-1GEA 1260 DKK
APOSOR962418-1G APOSOR962418-5G
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663429
CAS-nummer: 298690-74-1