3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962398-1G OR962398-5G
APOSOR962398-1GEA 5490 DKK
APOSOR962398-1G APOSOR962398-5G
3-Propoxy-azetidine hydrochloride 98%
3-Propoxy-azetidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804557
CAS-nummer: 897019-55-5