(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962387-1G OR962387-250MG
APOSOR962387-1GEA 2730 DKK
APOSOR962387-1G APOSOR962387-250MG
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate 99%
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-hydroxy-3-carboxylic acid dihydrate
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00819133
CAS-nummer: 210709-23-2