N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962274-1G OR962274-250MG
APOSOR962274-1GEA 687 DKK
APOSOR962274-1G APOSOR962274-250MG
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Boc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321007
CAS-nummer: 221352-46-1