1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962093-1G OR962093-5G
APOSOR962093-1GEA 613 DKK
APOSOR962093-1G APOSOR962093-5G
1-O-Tolyl-1H-pyrazole 98%
1-O-Tolyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12192640
CAS-nummer: 20157-44-2