Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961932-1G OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA 6050 DKK
APOSOR961932-1G APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738915
CAS-nummer: 62216-06-2