2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR961913-100MG OR961913-1G OR961913-250MG
APOSOR961913-100MGEA 785 DKK
APOSOR961913-100MG APOSOR961913-1G APOSOR961913-250MG
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide
Formel: C₈H₉NO·BrH
Molekylvægt: 216.075 g/mol
Smeltepunkt: 180…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16037114
CAS-nummer: 105358-58-5