(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 5260 DKK
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19226412
CAS-nummer: 1932255-43-0