(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR961799-1G OR961799-250MG
APOSOR961799-1GEA 3070 DKK
APOSOR961799-1G APOSOR961799-250MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09253778
CAS-nummer: 327183-90-4