(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 818 DKK
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658396
CAS-nummer: 13014-48-7