(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961750-1G OR961750-250MG
APOSOR961750-1GEA 6050 DKK
APOSOR961750-1G APOSOR961750-250MG
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658338
CAS-nummer: 46193-94-6