Sodium pivalate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR961732-25G OR961732-5G
APOSOR961732-25GEA 622 DKK
APOSOR961732-25G APOSOR961732-5G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Formel: C₅H₉O₂·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064202
CAS-nummer: 1184-88-9