N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961674-1G OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA 5490 DKK
APOSOR961674-1G APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245566
CAS-nummer: 174885-99-5