1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961673-1G OR961673-5G
APOSOR961673-1GEA 183 DKK
APOSOR961673-1G APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127807
CAS-nummer: 29897-82-3