4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-(4-hydroxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 2150 DKK
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115060
CAS-nummer: 158985-25-2