1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 345 DKK
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798286
CAS-nummer: 33119-72-1