(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 3270 DKK
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03210687
CAS-nummer: 17847-40-4