2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(tert-Butyl)pyridin-4-amine
OR961242-1G OR961242-250MG
APOSOR961242-1GEA 4740 DKK
APOSOR961242-1G APOSOR961242-250MG
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine 95%
2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646253
CAS-nummer: 39919-69-2