Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR961170-1G OR961170-250MG OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA 1140 DKK
APOSOR961170-1G APOSOR961170-250MG APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Smeltepunkt: 243…249 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01317021
CAS-nummer: 204716-17-6