FMOC-Hmd HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
OR961116-1G OR961116-250MG OR961116-5G
APOSOR961116-1GEA 898 DKK
APOSOR961116-1G APOSOR961116-250MG APOSOR961116-5G
FMOC-Hmd HCl
FMOC-Hmd HCl
Formel: C₂₁H₂₆N₂O₂·ClH
Molekylvægt: 374.904 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00830743
CAS-nummer: 945923-91-1