6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 360 DKK
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665814
CAS-nummer: 123533-42-6