1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR961057-1G OR961057-250MG
APOSOR961057-1GEA 183 DKK
APOSOR961057-1G APOSOR961057-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol
Formel: C₈H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456136
CAS-nummer: 50591-22-5