1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 676 DKK
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846494
CAS-nummer: 70810-24-1