5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960393-1G OR960393-250MG
APOSOR960393-1GEA 600 DKK
APOSOR960393-1G APOSOR960393-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formel: C₉H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11219500
CAS-nummer: 33781-38-3