5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 4750 DKK
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26395889
CAS-nummer: 848141-13-9