Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960344-1G OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA 3490 DKK
APOSOR960344-1G APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14631395
CAS-nummer: 174774-90-4