tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960329-1G OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA 3270 DKK
APOSOR960329-1G APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12792276
CAS-nummer: 141041-80-7