4-Phenyloxan-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 3270 DKK
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00729123
CAS-nummer: 81462-07-9