Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 1650 DKK
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437626
CAS-nummer: 27546-60-7