Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960236-1G OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA 1370 DKK
APOSOR960236-1G APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025265
CAS-nummer: 825-04-7