2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960208-1G OR960208-5G
APOSOR960208-1GEA 1640 DKK
APOSOR960208-1G APOSOR960208-5G
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₁₀H₁₃NO
Molekylvægt: 163.216 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11603425
CAS-nummer: 58959-93-6