1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960190-10G OR960190-1G OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA 3770 DKK
APOSOR960190-10G APOSOR960190-1G APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Formel: C₁₀H₁₅NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18916956
CAS-nummer: 91253-06-4