4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960163-1G OR960163-5G
APOSOR960163-1GEA 2350 DKK
APOSOR960163-1G APOSOR960163-5G
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one
Formel: C₁₂H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015556
CAS-nummer: 51171-71-2