2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960141-1G OR960141-5G
APOSOR960141-1GEA 1960 DKK
APOSOR960141-1G APOSOR960141-5G
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Formel: C₁₀H₆Br₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664459
CAS-nummer: 32846-64-3