1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 1910 DKK
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573028
CAS-nummer: 3556-81-8