(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960120-1G OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA 4750 DKK
APOSOR960120-1G APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383784
CAS-nummer: 1393444-14-8