2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960086-1G OR960086-5G
APOSOR960086-1GEA 1220 DKK
APOSOR960086-1G APOSOR960086-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684306
CAS-nummer: 289686-74-4