3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960080-1G OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA 2180 DKK
APOSOR960080-1G APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205833
CAS-nummer: 1375069-07-0