1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960078-1G OR960078-250MG
APOSOR960078-1GEA 4040 DKK
APOSOR960078-1G APOSOR960078-250MG
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol
Formel: C₈H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383778
CAS-nummer: 1393442-52-8