1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 2030 DKK
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22192551
CAS-nummer: 78242-21-4