5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR960009-1G OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA 1640 DKK
APOSOR960009-1G APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₅BrClNO
Molekylvægt: 246.488 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16873032
CAS-nummer: 1239838-17-5